Documenti fondamentali
SY3H3D677B80
Synthonix Corporation
2-(2-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Scegli un formato
1 G
80,82 €
5 G
84,50 €
10 G
108,99 €
SKU del venditore: B47683-1G
80,82 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
80,82 €
5 G
84,50 €
10 G
108,99 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.04
Numero MDL:
SKU del venditore: B47683-1G
80,82 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-8-5-7(10)2-1-6(8)3-4-11/h1-2,5H,3H2
InChI
OITVZXQQQFKXIP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47683.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47683.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)