SY3H3D677421
Synthonix Corporation
4-Bromo-3,5-dichlorobenzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: B44193-250MG
101,64 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B44193-250MG
101,64 €
Iupac Name
4-bromo-3,5-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O2/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI
KVYHYUJRKYXVRG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44193.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)