SY3H3D6773FC
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Scegli un formato
SKU del venditore: B44094-250MG
24,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B44094-250MG
24,50 €
Iupac Name
3-bromo-5-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrClN/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H
InChI
DRKWKPSNVQVDKZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44094.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)