Documenti fondamentali
SY3H3D676D1F
Synthonix Corporation
2-Bromo-3,5-dichloropyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.87
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-3,5-dichloropyrazine
Inchi Code
1S/C4HBrCl2N2/c5-3-4(7)9-2(6)1-8-3/h1H
InChI
CCUUKMSFOYYAKB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/40275.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40275.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)