SY3H3D676C6D
Synthonix Corporation
1-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrClF3/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(9)3-5/h1-3H
InChI
QRPRXRQFNNXPBA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39305.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)