SY3H3D676B6E
Synthonix Corporation
2-Amino-5-(aminomethyl)naphthalene-1-sulfonic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: A54500-250MG
78,37 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: A54500-250MG
78,37 €
Iupac Name
2-amino-5-(aminomethyl)naphthalene-1-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3S/c12-6-7-2-1-3-9-8(7)4-5-10(13)11(9)17(14,15)16/h1-5H,6,12-13H2,(H,14,15,16)
InChI
KTVWISLTJPDQQX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54500.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)