Documenti fondamentali
SY3H3D67574F
Synthonix Corporation
2-Aminopyridin-4-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-4(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C5H6N2O/c6-5-3-4(8)1-2-7-5/h1-3H,(H3,6,7,8)
InChI
HQNIMNQVKVPZES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow-brown or gray solid
Product Link
https://synthonix.com/41020.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41020.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)