SY3H3249F48E
Synthonix Corporation
4-Chloro-6-methoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Scegli un formato
SKU del venditore: C38756-250MG
61,24 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: C38756-250MG
61,24 €
Iupac Name
4-chloro-6-methoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O3S/c1-12-5-3-4(7)8-6(9-5)13(2,10)11/h3H,1-2H3
InChI
DMNJKRNLPLOTAG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38756.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)