Documenti fondamentali
SY3H315B0E3B
Synthonix Corporation
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Scegli un formato
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
30,62 €
SKU del venditore: A37782-250MG
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
30,62 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.02
Numero MDL:
SKU del venditore: A37782-250MG
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI
RPHQHEBXMAGQKB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/37782.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37782.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)