SY3H304528BA
Synthonix Corporation
5-Bromoquinoline-8-carbonitrile
Scegli un formato
SKU del venditore: B32090-100MG
30,62 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B32090-100MG
30,62 €
Iupac Name
5-bromo-8-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5BrN2/c11-9-4-3-7(6-12)10-8(9)2-1-5-13-10/h1-5H
InChI
DAYKHFAZOORREQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32090.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)