Documenti fondamentali
SY3H11AB1F6A
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
355,18 €
250 MG
563,39 €
500 MG
943,06 €
SKU del venditore: B1947-100MG
355,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
355,18 €
250 MG
563,39 €
500 MG
943,06 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.75
Numero MDL:
SKU del venditore: B1947-100MG
355,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-8-4-9(13)6-12-5-8;/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3;1H
InChI
FINHAWHABHPACF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1947.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1947.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)