Documenti fondamentali
SY3947385318
Synthonix Corporation
2-Allylisoindoline-1,3-dione
Scegli un formato
1 G
139,61 €
5 G
274,33 €
10 G
476,42 €
SKU del venditore: A1860-1G
139,61 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
139,61 €
5 G
274,33 €
10 G
476,42 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.2
Numero MDL:
SKU del venditore: A1860-1G
139,61 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-allyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h2-6H,1,7H2
InChI
MHHGQWMCVNQHLG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1860.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1860.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)