Documenti fondamentali
SY3514242364
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(1R,2R,5S)-5-(dimethylcarbamoyl)-2-hydroxycyclohexyl]carbamate
Scegli un formato
1 G
206,97 €
5 G
500,91 €
10 G
831,59 €
SKU del venditore: D30004-1G
206,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
206,97 €
5 G
500,91 €
10 G
831,59 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.37
Numero MDL:
SKU del venditore: D30004-1G
206,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((1R,2R,5S)-5-(dimethylcarbamoyl)-2-hydroxycyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H26N2O4/c1-14(2,3)20-13(19)15-10-8-9(6-7-11(10)17)12(18)16(4)5/h9-11,17H,6-8H2,1-5H3,(H,15,19)/t9-,10+,11+/m0/s1
InChI
LSKOADYNXKBDTP-HBNTYKKESA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30004.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30004.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)