Documenti fondamentali
SY3514242005
Synthonix Corporation
6-Bromo-5-chloro-2-pyridinamine
Scegli un formato
100 MG
18,37 €
250 MG
24,50 €
1 G
30,62 €
SKU del venditore: B29470-100MG
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
18,37 €
250 MG
24,50 €
1 G
30,62 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.46
Numero MDL:
SKU del venditore: B29470-100MG
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-5-chloro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2/c6-5-3(7)1-2-4(8)9-5/h1-2H,(H2,8,9)
InChI
YRNODZRPIGNGMY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29470.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/29470.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)