Documenti fondamentali
SY3465084520
Synthonix Corporation
4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl acetate
Scegli un formato
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
61,24 €
SKU del venditore: C22519-250MG
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
61,24 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.66
Numero MDL:
SKU del venditore: C22519-250MG
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-7-methoxy-6-quinazolinyl acetate
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O3/c1-6(15)17-10-3-7-8(4-9(10)16-2)13-5-14-11(7)12/h3-5H,1-2H3
InChI
VWBHHSJRPOSFGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/22519.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22519.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)