Documenti fondamentali
SY3465084412
Synthonix Corporation
n-(3-bromo-1-methyl-1h-indazol-6-yl)acetamide
Scegli un formato
1 G
440,91 €
SKU del venditore: B27223-1G
440,91 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
440,91 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.11
Numero MDL:
SKU del venditore: B27223-1G
440,91 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3-bromo-1-methyl-1H-indazol-6-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10BrN3O/c1-6(15)12-7-3-4-8-9(5-7)14(2)13-10(8)11/h3-5H,1-2H3,(H,12,15)
InChI
XZGZCDKSOAWLGJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27223.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/27223.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)