Documenti fondamentali
SY3465084380
Synthonix Corporation
tert-butyl 2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Scegli un formato
1 G
183,71 €
5 G
551,14 €
SKU del venditore: B26192-1G
183,71 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
183,71 €
5 G
551,14 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.3
Numero MDL:
SKU del venditore: B26192-1G
183,71 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O4/c1-11(2,3)19-10(18)15-6-4-5-12(7-15)8(16)13-9(17)14-12/h4-7H2,1-3H3,(H2,13,14,16,17)
InChI
UDAAVVGTVULJRE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/26192.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/26192.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)