Documenti fondamentali
SY3432450063
Synthonix Corporation
4-Cyano-1-piperidinesulfonylchloride
Scegli un formato
1 G
341,69 €
5 G
990,81 €
10 G
1.468,46 €
SKU del venditore: C15371-1G
341,69 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
341,69 €
5 G
990,81 €
10 G
1.468,46 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.67
Numero MDL:
SKU del venditore: C15371-1G
341,69 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-cyanopiperidine-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClN2O2S/c7-12(10,11)9-3-1-6(5-8)2-4-9/h6H,1-4H2
InChI
INTMACYJHWGRBL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15371.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/15371.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)