Documenti fondamentali
SY3432449800
Synthonix Corporation
Methyl (2S,3R)-3-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
330,68 €
250 MG
526,64 €
500 MG
869,57 €
SKU del venditore: M15059-100MG
330,68 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
330,68 €
250 MG
526,64 €
500 MG
869,57 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.62
Numero MDL:
SKU del venditore: M15059-100MG
330,68 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2S,3R)-3-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)5-4(8)2-3-7-5;/h4-5,7-8H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5+;/m1./s1
InChI
FPZOEPPXPLBIAN-JBUOLDKXSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/15059.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15059.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)