Documenti fondamentali
SY3432448134
Synthonix Corporation
(R)-2-Fluoromethylpyrrolidine hydrochloride
Scegli un formato
1 G
587,88 €
5 G
1.861,62 €
10 G
3.723,24 €
SKU del venditore: F12954-1G
587,88 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
587,88 €
5 G
1.861,62 €
10 G
3.723,24 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.6
Numero MDL:
SKU del venditore: F12954-1G
587,88 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
(2R)-2-(fluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10FN.ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5,7H,1-4H2;1H/t5-;/m1./s1
InChI
AUADADXQUIBHDA-NUBCRITNSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/12954.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)