SY3432448037
Synthonix Corporation
4-Amino-6-methoxynicotinic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: A12851-100MG
330,68 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: A12851-100MG
330,68 €
Iupac Name
4-amino-6-methoxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O3/c1-12-6-2-5(8)4(3-9-6)7(10)11/h2-3H,1H3,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI
JJPXZQDQKRYINL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12851.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)