Documenti fondamentali
SY3432447404
Synthonix Corporation
cis-4-(Aminomethyl)cyclohexanol hydrochloride
Scegli un formato
500 MG
759,35 €
1 G
1.139,02 €
5 G
4.188,65 €
SKU del venditore: A13284-500MG
759,35 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
759,35 €
1 G
1.139,02 €
5 G
4.188,65 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.66
Numero MDL:
SKU del venditore: A13284-500MG
759,35 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1s,4s)-4-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H/t6-,7+;
InChI
DWWWGZSFABKRSP-UKMDXRBESA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13284.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/13284.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)