Documenti fondamentali
SY3428348333
Synthonix Corporation
Methyl 4-chloro-7-phenylsulfonyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
182,48 €
250 MG
268,21 €
500 MG
353,94 €
SKU del venditore: M11469-100MG
182,48 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
182,48 €
250 MG
268,21 €
500 MG
353,94 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.77
Numero MDL:
SKU del venditore: M11469-100MG
182,48 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-chloro-7-(phenylsulfonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H10ClN3O4S/c1-22-14(19)11-7-10-12(15)16-8-17-13(10)18(11)23(20,21)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
InChI
LTIAEVRVNFJRQA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/11469.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11469.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)