Documenti fondamentali
SY3428348254
Synthonix Corporation
Methyl 3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-11-6(10)8-2-7(3-8,4-8)5-9/h9H,2-5H2,1H3
InChI
BYTLJVZXUYVJKN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/10848.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10848.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)