SY3428347817
Synthonix Corporation
1-(2,4-Dichloropyrimidin-5-yl)ethanone
Scegli un formato
SKU del venditore: D11958-1G
1.053,29 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: D11958-1G
1.053,29 €
Iupac Name
1-(2,4-dichloro-5-pyrimidinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N2O/c1-3(11)4-2-9-6(8)10-5(4)7/h2H,1H3
InChI
LQPFSUBPAKSGQX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11958.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)