Documenti fondamentali
SY3428347685
Synthonix Corporation
2,7-Diaza-spiro[4.4]nonane-2,9-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester 9-ethyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.38
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-tert-butyl 9-ethyl 2,7-diazaspiro[4.4]nonane-2,9-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H26N2O4/c1-5-20-12(18)11-8-16-9-15(11)6-7-17(10-15)13(19)21-14(2,3)4/h11,16H,5-10H2,1-4H3
InChI
LKKYIMUKDUHHII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/10630.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10630.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)