Documenti fondamentali
SY3390162142
Synthonix Corporation
Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl bromo(cyclopropyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H11BrO2/c1-2-10-7(9)6(8)5-3-4-5/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI
BTAPHOMYBWYDEU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/7311.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7311.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)