Documenti fondamentali
SY3371479106
Synthonix Corporation
trans-tert-Butyl 3-hydroxycyclobutylcarbamate
Scegli un formato
1 G
36,74 €
5 G
122,48 €
10 G
195,96 €
SKU del venditore: T1824-1G
36,74 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
36,74 €
5 G
122,48 €
10 G
195,96 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.24
Numero MDL:
SKU del venditore: T1824-1G
36,74 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxycyclobutylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-7(11)5-6/h6-7,11H,4-5H2,1-3H3,(H,10,12)/t6-,7-
InChI
WSUMHFNEPOYLJM-LJGSYFOKSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1824.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/1824.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)