Documenti fondamentali
SY3371478965
Synthonix Corporation
4-(Phenylthio)-2(5H)-furanone
Scegli un formato
250 MG
116,35 €
500 MG
195,96 €
1 G
355,18 €
SKU del venditore: P5649-250MG
116,35 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
116,35 €
500 MG
195,96 €
1 G
355,18 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.24
Numero MDL:
SKU del venditore: P5649-250MG
116,35 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(phenylsulfanyl)-2(5H)-furanone
Inchi Code
1S/C10H8O2S/c11-10-6-9(7-12-10)13-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
InChI
CQRLKSIDKBTDRC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5649.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5649.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)