Documenti fondamentali
SY3371478405
Synthonix Corporation
Methyl 4-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 4-oxotetrahydro-3-furancarboxylate
Inchi Code
1S/C6H8O4/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7/h4H,2-3H2,1H3
InChI
FCUDJBUBWCJOLK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://synthonix.com/1625.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1625.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)