Documenti fondamentali
SY3371478299
Synthonix Corporation
Methyl 3-azetidineacetate trifluoroacetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 3-azetidinylacetate trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H11NO2.C2HF3O2/c1-9-6(8)2-5-3-7-4-5;3-2(4,5)1(6)7/h5,7H,2-4H2,1H3;(H,6,7)
InChI
IIHOAEAWZALALH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/0406.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0406.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)