Documenti fondamentali
SY3371477615
Synthonix Corporation
2,6-Diazaspiro[4.5]decane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.35
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 2,6-diazaspiro[4.5]decane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-5-4-6-13(15)7-8-14-10-13/h14H,4-10H2,1-3H3
InChI
HQYFHYDDVSZPPP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://synthonix.com/6012.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6012.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)