Documenti fondamentali
SY3371477597
Synthonix Corporation
1,7-Diazaspiro[4.4]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.32
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 1,7-diazaspiro[4.4]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-6-12(9-14)5-4-7-13-12/h13H,4-9H2,1-3H3
InChI
JMCDKYJLNLUCRX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Viscous
Product Link
https://synthonix.com/5982.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5982.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)