Documenti fondamentali
SY3371477252
Synthonix Corporation
4-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine hydrochloride
Scegli un formato
1 G
880,58 €
SKU del venditore: C5708-1G
880,58 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
880,58 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.06
Numero MDL:
SKU del venditore: C5708-1G
880,58 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7ClN2.ClH/c8-7-5-1-3-9-6(5)2-4-10-7;/h2,4,9H,1,3H2;1H
InChI
MZEGJBRWXZDWNO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5708.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5708.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)