Documenti fondamentali
SY3371477066
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-formylphenylboronic acid
Scegli un formato
1 G
11,02 €
5 G
37,97 €
25 G
173,91 €
SKU del venditore: C2204-1G
11,02 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
11,02 €
5 G
37,97 €
25 G
173,91 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.39
Numero MDL:
SKU del venditore: C2204-1G
11,02 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-formylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BClO3/c9-6-2-1-5(4-10)7(3-6)8(11)12/h1-4,11-12H
InChI
LVNPJTSTUBPCMK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2204.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2204.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)