Documenti fondamentali
SY3371476113
Synthonix Corporation
6-Bromonaphthalen-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.08
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6H,12H2
InChI
UBLKHAWYJFEPDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0908.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0908.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)