Documenti fondamentali
SY3371476051
Synthonix Corporation
5-Bromo-1,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Scegli un formato
1 G
90,62 €
5 G
157,98 €
10 G
255,96 €
SKU del venditore: B0774-1G
90,62 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
90,62 €
5 G
157,98 €
10 G
255,96 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.03
Numero MDL:
SKU del venditore: B0774-1G
90,62 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c8-5-1-4-2-6(11)10-7(4)9-3-5/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI
YFBUERZYNXDLSG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0774.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0774.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)