Z777173
Proteomix® WCX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
Nome del prodotto
Proteomix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 402NP10P-4605
Confezionamento
1 ea of
Parametri
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
weak cation exchange phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Proteomix User Manual
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)