Z777154
Proteomix® SCX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
Nome del prodotto
Proteomix® SCX-NP3 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, PEEK
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 401NP3P-4605
Confezionamento
1 ea of
Parametri
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Proteomix User Manual
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)