Z777129
SRT®-C SEC-2000 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
product name
SRT®-C SEC-2000 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
Materiali
PEEK
agenzia
suitable for USP L59
Nome Commerciale
SRT®
PM
>10,000,000
Produttore/marchio commerciale
Sepax 235980P-4605
Confezionamento
1 ea of
Parametri
80 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
spherical silica
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
hydrophilic polymer phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
2000 Å
operating pH range
2.0-8.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
SRT-C User Manual
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)