SU860207
2in1 KIT, Short thread vial wide opening with short thread polypropylene screw cap
pkg of 100, volume 1.5 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass vial (wide)
red PTFE/white silicone septum
transparent polypropylene cap (with 6 mm center hole)
Durezza
55 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100
Disponibilità
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diam. × alt. × diam. int.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Spessore setto
1.0 mm
Volume
1.5 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)