Key Documents
SU860140
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Ultra-clean, blue polypropylene (with 6 mm center hole)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
Materiali
blue polypropylene (with 6 mm center hole)
red PTFE/white silicone
Caratteristiche
Ultra-clean
Durezza
55 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Diam. setto × spessore
9 mm × 1.0 mm
Raccordi
for 9 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)