Documenti fondamentali
SU860117
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.2 mL, shell style (flat bottom)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass (shell style)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Disponibilità
not available in USA
D.E.
6 mm
diam. × alt.
6 mm × 31 mm
Volume
0.2 mL
Compatibilità
for use with 1.5 mL large opening vials
Descrizione generale
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)