Documenti
SU860094
Supelco
Vial crimp seals for SPME, 11 mm
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
red PTFE/white silicone septum
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole)
Caratteristiche
closure type crimp seal
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Diam. setto × spessore
11 mm × 1.3 mm
Raccordi
thread for 11 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)