Key Documents
SAAR190444
Buffer solution
pH 4.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Confezionamento
poly bottle of 10 × 1 L (SAAR190444KN)
pH
4.00
Applicazioni
For laboratory use only
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)