Documenti
SAAR1591100
Charcoal
powder (activated), uniTEK
Sinonimo/i:
Activated charcoal, Charcoal activated
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Numero CAS:
Peso molecolare:
12.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101522
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
powder (activated)
Temp. autoaccensione
842 °F
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1591100EM)
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
For laboratory use only
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)