PS901
Dimethyl phthalate
analytical standard
Sinonimo/i:
DMP
About This Item
Grado
analytical standard
Temp. autoaccensione
1033 °F
Confezionamento
ampule of 1000 mg
Produttore/marchio commerciale
Chem Service, Inc. PS-901
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.515 (lit.)
P. eboll.
282 °C (lit.)
Punto di fusione
2 °C (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
294.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
146.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)