Key Documents
PS7
Pentachlorophenol
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
C6Cl5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.34
Beilstein:
1285380
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Densità del vapore
9.2 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 211.2 °C)
Confezionamento
ampule of 1000 mg
Produttore/marchio commerciale
Chem Service, Inc. PS-7
P. eboll.
310 °C (lit.)
Punto di fusione
165-180 °C (lit.)
Densità
1.978 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Stringa SMILE
Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Yoonsang Cho et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(19), 5984-5992 (2008-09-10)
HisG is an ATP-phosphoribosyl transferase (ATPPRTase) that catalyzes the first step in the biosynthetic pathway for histidine. Among the enzymes in this pathway, only HisG represents a potential drug target for tuberculosis. Only a few inhibitors with limited potency for
Patrick W Causey et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(9), 2833-2844 (2008-04-17)
A series of mono and diaryl rhenium(I)-carborane derivatives were prepared using microwave heating and screened for their affinity for two isoforms of the estrogen receptor (ER). The rhenacarborane derivative [(RR'C 2B9H9)Re(CO)3](-) (R = p-PhOH, R' = H), which was generated
Lourdes Santana et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6740-6751 (2008-10-07)
The work provides a new model for the prediction of the MAO-A and -B inhibitor activity by the use of combined complex networks and QSAR methodologies. On the basis of the obtained model, we prepared and assayed 33 coumarin derivatives