PS672
Prophos
analytical standard
Sinonimo/i:
Ethoprophos, O-Ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate, Ethoprofos, Ethoprop
About This Item
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 250 mg
Produttore/marchio commerciale
Chem Service, Inc. PS-672
applicazioni
agriculture
environmental
Stringa SMILE
CCCSP(=O)(OCC)SCCC
InChI
1S/C8H19O2PS2/c1-4-7-12-11(9,10-6-3)13-8-5-2/h4-8H2,1-3H3
VJYFKVYYMZPMAB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)