PS1016
Acifluorfen
analytical standard
Sinonimo/i:
5-(2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyloxy)-2-nitrobenzoic acid, 5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoic acid
About This Item
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 250 mg
Produttore/marchio commerciale
Chem Service, Inc. PS-1016
applicazioni
agriculture
environmental
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H7ClF3NO5/c15-10-5-7(14(16,17)18)1-4-12(10)24-8-2-3-11(19(22)23)9(6-8)13(20)21/h1-6H,(H,20,21)
NUFNQYOELLVIPL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti